SAB4501074
Anti-GAD1(GAD67) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
67 kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-67, GAD1, Glutamate decarboxylase 1, Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform
Scegli un formato
CHF 457.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 457.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-GAD1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 66 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAD1(2571)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 471-520
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)