The concentration of this product is 1mg/ml.
MAB5406B
Anti-GAD67 Antibody, clone 1G10.2, Biotin Conjugate
clone 1G10.2, from mouse, biotin conjugate
Sinonimo/i:
Glutamate decarboxylase 1, 67 kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-67, Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G10.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAD1(2571)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected GAD67 in rat cortex tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat cortex tissue
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
-
What is the antibody concentration in the provided 100ul?
1 answer-