SAB4500488
Anti-PARP (Cleaved-Gly215) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT, ADPRT1, PARP, pADPRT-1
Scegli un formato
CHF 457.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 457.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 89 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Gly215)
Informazioni sul gene
human ... PARP1(142)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 196-245
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)