SAB4300872
Anti-Histone H4K20me2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
FO108, H4, H4/n, H4F2, H4FN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
11 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_003539.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys20)
Informazioni sul gene
human ... HIST2H4A(8370)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1