ABE1032
Anti-ERp57 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Protein disulfide-isomerase A3, 58 kDa glucose-regulated protein, 58 kDa microsomal protein, p58, Disulfide isomerase ER-60, Endoplasmic reticulum resident protein 57, ER protein 57, ERp57, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ER protein 60, ERp60
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDIA3(2923)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected ERp57 in NPA, WRO, ARO and NCI cell lysates (Prof. F. Altieri, University of Rome, La Sapienza).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected ERp57 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1