SAB4300655
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-FNRB, Anti-ITGB1, Anti-MDF2, Anti-MSK12, Anti-VLAB
Scegli un formato
CHF 416.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 416.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin β1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
115-135 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(V-V-N-P-K)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
The antibody detects endogenous level of total Integrin β1 (CD29) protein.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)