SAB4300614
Anti-ARNTL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BMAL1 antibody produced in rabbit, Anti-BMAL1c antibody produced in rabbit, Anti-JAP3 antibody produced in rabbit, Anti-MGC47515 antibody produced in rabbit, Anti-aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~69 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(S-S-S-I-L)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARNTL(406)
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1