SAB4300468
Anti-PTK2B (Ab-402) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CADTK antibody produced in rabbit, Anti-CAKB antibody produced in rabbit, Anti-FADK2 antibody produced in rabbit, Anti-FAK2 antibody produced in rabbit, Anti-PTK2B protein tyrosine kinase 2 beta antibody produced in rabbit
Scegli un formato
CHF 399.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 399.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~116 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(D-I-Y-A-E)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTK2B(2185)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)