SAB4300213
Anti-phospho-H2AFX (pSer139) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-H2A histone family, member X antibody produced in rabbit, Anti-H2A.X antibody produced in rabbit, Anti-H2A/X antibody produced in rabbit, Anti-H2AX antibody produced in rabbit
Scegli un formato
CHF 461.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 461.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~15 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(Q-A-SP-Q-E)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer139)
Informazioni sul gene
human ... H2AFX(3014)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)