SAB4200806
Anti-Ezrin antibody, Mouse monoclonal
clone 3C12, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Cytovillin, Villin-2, p81
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~80 kDa
Reattività contro le specie
bovine, canine, hamster, kangaroo, human, monkey, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using using canine MDCK cells extract
immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ezr(22350)
Descrizione generale
The ERM proteins family are involved in the functional expression of membrane proteins on the cell surface, integrate Rho guanosine 5′-triphosphatase (GTPase) signaling regulating cytoskeletal organization and act as protein kinase A (PKA)-anchoring proteins. Therefore, ERM proteins seem to play an important role in the membrane transport of electrolytes by ion channels and transporters.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1