SAB4200804
Anti-Goat/sheep IgG antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Goat/Sheep immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT-34, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
goat, sheep
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/ml Goat IgG for coating.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol