SAB4200643
Monoclonal Anti-PLEKHA7 antibody produced in mouse
clone PLK7, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PLK7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2-4 μg/test using NCI-H1299 cells
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: 0.25-0.5 μg/mL using human CaCo2 cells
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLEKHA7(144100)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)