SAB4200641
Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
clone 3G4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ATP-dependent helicase SMARCA4, Anti-BAF190, Anti-BAF190A, Anti-BRG1, Anti-BRG1-associated factor 190A, Anti-BRM/SWI2-related gene 1, Anti-MRD16, Anti-RTPS2, Anti-SMARCA4, Anti-SNF2, Anti-SNF2-beta, Anti-SNF2-like 4, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI/SNF related, Anti-SWI2, Anti-actin dependent regulator of chromatin, Anti-brahma protein-like 1, Anti-global transcription activator homologous sequence, Anti-hSNF2b, Anti-homeotic gene regulator, Anti-matrix associated, Anti-member 4, Anti-mitotic growth and transcription activator, Anti-nuclear protein GRB1, Anti-protein BRG-1, Anti-protein brahma homolog 1, Anti-subfamily a, Anti-sucrose nonfermenting-like 4, Anti-transcription activator BRG1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~185 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.1-0.2.0 μg/mL using HeLa nuclear extract
immunofluorescence: 10 μg/mL using HeLa cells
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRG1(6597)
mouse ... Brg1(20586)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting (~185 kDa)
- flow cytometry
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)