SAB4200594
Anti-APC (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Adenomatous polyposis coli protein, Anti-BTPS2, Anti-DP2, Anti-DP2.5, Anti-DP3, Anti-FAP, Anti-GS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~300 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 3-6 μg/mL using lysates of HeLa or SW620 cells.
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon or duodenum.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using Caco-2 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APC(324)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry