Documenti fondamentali
CBL162
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CD9, clone MM2/57
clone MM2/57, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MRP-1, DRAP-27
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MM2/57, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rabbit, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD9(928)
Specificità
Questo anticorpo reagisce con una banda di 25 kDa di peso molecolare su gel di membrane piastriniche non ridotte e produce l′immunoprecipitazione di una banda simile da piastrine marcate con iodio 125. L'antigene è espresso da eosinofili, granulociti, monociti e numerose cellule stromali. Questo antigene CD9 appartiene alla superfamiglia delle proteine di membrana TM4 le cui stremità N- e C-terminali sono localizzate nel citoplasma.
Immunogeno
Glicoproteina di piastrine umane
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Immunoistochimica: sezioni congelate di piastrine, monociti e cellule pre-B con colorazione differenziale su tessuti linfoidi ed epiteliali
Studi di inibizione e aggregazione piastrinica
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali. .
L′anticorpo anti-CD9, clone MM2/57, per la determinazione dei livelli di CD9 è stato descritto in letteratura & convalidato per uso in FC, IP, WB & IH.
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Stato fisico
Formato: purificato
L′anticorpo è fornito alla concentrazione di 100 μg/mL in tampone fosfato salino contenente azoturo di sodio 10 mM e albumina di siero bovino 1mg/mL. Il titolo di lavoro ottimale va determinato dal singolo laboratorio per la specifica applicazione.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
1 anno a 4 °C dalla data di spedizione
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Dmitry Ter-Ovanesyan et al.
eLife, 10 (2021-11-17)
Extracellular vesicles (EVs) are released by all cells into biofluids and hold great promise as reservoirs of disease biomarkers. One of the main challenges in studying EVs is a lack of methods to quantify EVs that are sensitive enough and
Yesim Verel-Yilmaz et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 697939-697939 (2021-08-10)
Due to a grim prognosis, there is an urgent need to detect pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) prior to metastasis. However, reliable diagnostic imaging methods or biomarkers for PDAC or its precursor lesions are still scarce. ADAM8, a metalloprotease-disintegrin, is highly
V Zvereff et al.
British journal of cancer, 97(7), 941-948 (2007-09-13)
CD9, a member of the tetraspanin family of proteins, is involved in a variety of cellular interactions with many other proteins and molecules. Although CD9 has been implicated in cell fusion, migration and cancer progression, the detailed function of this
Kevin L McKnight et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(25), 6587-6592 (2017-05-12)
The Picornaviridae are a diverse family of RNA viruses including many pathogens of medical and veterinary importance. Classically considered "nonenveloped," recent studies show that some picornaviruses, notably hepatitis A virus (HAV; genus Hepatovirus) and some members of the Enterovirus genus
G P Vadla et al.
Scientific reports, 12(1), 6693-6693 (2022-04-25)
Low-dose computed tomography (LDCT) Non-Small Cell Lung (NSCLC) screening is associated with high false-positive rates, leading to unnecessary expensive and invasive follow ups. There is a need for minimally invasive approaches to improve the accuracy of NSCLC diagnosis. In addition