SAB4200403
Anti-EXOSC8 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anit-CIP3, Anit-Exosome component 8,p9, Anti-EAP2, Anti-OIP2, Anti-Opa interacting protein 2, Anti-RP11-421P11.3, Anti-RRP43, Anti-Ribosomal RNA-processing protein 43, Anti-Rrp43p, AntiCBP-interacting protein 3
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using human HEK-293T cell lysate
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse A20 and rat PC12 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... EXOSC8(532080)
dog ... EXOSC8(477300)
human ... EXOSC8(11340)
mouse ... Exosc8(69639)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)