Documenti fondamentali
SAB3700178
Sigma-Aldrich
Anti-Horse IgM (μ-chain specific)
whole antiserum, lyophilized powder
Scegli un formato
2 ML
CHF 223.00
CHF 223.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
CHF 223.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
CHF 223.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
horse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
This product was prepared from monospecific antiserum by a delipidation and defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Horse IgM and Horse Serum. No reaction was observed against Horse IgG.
Immunogeno
Horse IgM mu heavy chain
Proprietà fisiche
Antibody format: Antiserum
Stato fisico
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Ricostituzione
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)