SAB4200361
Anti-MAP1LC3B Antibody
mouse monoclonal, LC3B-6
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-ATG8F, Monoclonal Anti-LC3, Monoclonal Anti-MAP1A/1BLC3, Monoclonal Anti-MAP1LC3B, Monoclonal Anti-microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-LC3B antibody, Mouse monoclonal, clone LC3B-6, purified from hybridoma cell culture
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LC3B-6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~18/16 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human U-87 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human LC3B.
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP1LC3B(81631)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)