SAB4200283
Anti-Tensin 1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-TNS1
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (human)
Reattività contro le specie
rat, human, chicken
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat heart.
indirect immunofluorescence: 3-6 μg/mL using chicken embryo fibroblast cells.
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells overexpressing human tensin 1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNS1(7145)
mouse ... Tns1(21961)
rat ... Tns1(301509)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)