SAB4200191
Anti-Septin 9 antibody, Rat monoclonal
clone Clone 1A6C2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-MLL, Anti-MSF, Anti-MSF1, Anti-NAPB, Anti-PEANUT-LIKE 4, Anti-PNUTL4, Anti-SEPT9, Anti-SINT1, Anti-SeptD1, Monoclonal Anti-Septin 9 antibody produced in rat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Clone 1A6C2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~72 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, monkey, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using L929, HeLa, 3T3 and COS-7 cell extracts
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEPT9(10801)
mouse ... Sept9(53860)
rat ... Sept9(83788)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence