Documenti fondamentali
SAB3700585
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
HRP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
sheep
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Rat IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Peroxidase, Anti-Sheep Serum, Rat IgG and Rat Serum.
Immunogeno
Rat IgG whole molecule
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG
Stato fisico
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Ricostituzione
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)