Documenti fondamentali
SAB3700120
Sigma-Aldrich
Anti-Dog IgG (H+L), F(ab′)2 fragment antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Scegli un formato
1 MG
CHF 167.00
CHF 167.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 167.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
CHF 167.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
dog
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Dog IgG coupled to agarose beads followed by pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Dog IgG and Dog Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin and Anti-Rabbit IgG F(c).
Immunogeno
Dog IgG whole molecule
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG F(ab′)2
Stato fisico
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)