Documenti fondamentali
SAB2900628
Sigma-Aldrich
Anti-ADORA2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
A2b receptor, ADORA2, ADORA2B, Adenosine A2b receptor, Adenosine a2b, Adenosine receptor A2b
Scegli un formato
50 μG
CHF 478.00
CHF 478.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 478.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 478.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 10 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADORA2B(136)
Immunogeno
Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human Adenosine A2b Receptor. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon (100%); Monkey, Marmoset, Horse (94%); Rabbit (88%); Dog (81%).
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)