Documenti fondamentali
AB1589P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per l′adenosina A2b
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-recettore per l’adenosina, Anticorpo adenosina A2b, Anticorpo per recettore A2b
Scegli un formato
50 μG
CHF 540.00
CHF 540.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 540.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 540.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADORA2B(136)
Specificità
Recettore A2b per l′adenosina. Riconosce una banda a circa 50-52 kDa in numerosi tessuti di ratto, topo e uomo (timo, placenta, colon e intestino tenue). L'anticorpo riconosce anche una banda a 35 kDa nell′intestino tenue. Nel muscolo scheletrico e nel cuore non ha evidenziato alcuna banda.
Immunogeno
Sequenza amminoacidica corrispondente al secondo dominio extracellulare (16 amminoacidi) del gene A2bR cerebrale umano (Pierce et al. 1992; Tucker & Linden 1993).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: utilizzato alla concentrazione di 10-50μg/mL su sezioni di tessuto fissate congelate e fissate in formalina. Il recettore è stato localizzato nelle cellule epiteliali delle cripte e nelle cellule del sinciziotrofoblasto di placenta umana e nelle cellule T84 di adenocarcinoma di colon umano.
Western blotting: 1-10 μg/ml (in chemiluminescenza). 40-100 μg di proteine di membrana striatale/corsia. Se si usa la rivelazione colorimetrica o un diluente a base di latte potrebbero essere necessarie concentrazioni maggiori di anticorpo.
Immunocitochimica: Caufield, 2003. Fissazione leggera in PFA 2% per 5-10 minuti; fissazioni più lunghe abbassano l′intensità della colorazione.
ELISA: 1:10.000-1:50.000 (50-100 ng di peptide A2aR, N° Cat. AG292)/pozzetto)
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
La rivelazione del recettore A2b per l′adenosina tramite questo anticorpo è convalidata per l′uso nelle saggi di ELISA, IC, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Ritmo circadiano e & sonno
Stato fisico
Immunoglobuline purificate per affinità. Liquido in PBS con BSA allo 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Shefeeq M Theparambil et al.
Nature, 632(8023), 139-146 (2024-07-04)
Brain computation performed by billions of nerve cells relies on a sufficient and uninterrupted nutrient and oxygen supply1,2. Astrocytes, the ubiquitous glial neighbours of neurons, govern brain glucose uptake and metabolism3,4, but the exact mechanisms of metabolic coupling between neurons
Elizabeth Salvo et al.
Heliyon, 5(2), e01223-e01223 (2019-03-01)
Pain associated with oral squamous cell carcinoma (oral SCC) decreases quality of life and survival. The interaction between cancer and the peripheral nerves is known to initiate and amplify pain and contribute to carcinogenesis. Schwann cells envelop peripheral nerves and
Zuokang Zheng et al.
Cell death & disease, 9(11), 1133-1133 (2018-11-16)
MicroRNAs are a group of small non-coding RNAs that play key roles in almost every aspect of mammalian cell. In kidney, microRNAs are required for maintaining normal function of renal cells, disruption of which contributes to pathogenesis of renal diseases.
Alejandro Sánchez-Melgar et al.
Nutrients, 13(9) (2021-09-29)
Neurodegenerative disorders are devastating diseases in which aging is a major risk factor. High-fat diet (HFD) seems to contribute to cognition deterioration, but the underlying mechanisms are poorly understood. Moreover, resveratrol (RSV) has been reported to counteract the loss of
Tadeusz Pawelczyk et al.
The American journal of pathology, 167(2), 315-325 (2005-07-29)
Pathological alterations of renal function in insulin-dependent diabetes have been attributed to numerous factors, including adenosine. This study examined the expression levels of adenosine receptors (ARs) in the kidney of the streptozotocin-induced diabetic rat. In the diabetic kidney A1-AR mRNA