SAB4200097
Anti-NOX1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-GP91-2, Anti-MOX1 (mitogenic oxidase 1), Anti-NADPH oxidase 1, Anti-NOH1 (NADPH oxidase homolog 1)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~72 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HS68 cell extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOX1(27035)
mouse ... Nox1(237038)
rat ... Nox1(114243)
Descrizione generale
Applicazioni
- Immunocytochemistry.
- Immunoprecipitation
- Immunoblotting.