SAB2702280
Monoclonal Anti-Influenza B Virus NP antibody produced in mouse
clone GT382, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT382, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
Influenza B virus
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2