Documenti fondamentali
SAB2702251
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza A virus NP (nucleoprotein) antibody produced in mouse
clone GT778, affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
CHF 405.00
CHF 405.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1020
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 405.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 405.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1020
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT778, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
influenza A virus
Concentrazione
0.27mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Recombinant protein fragment of Influenza A virus NP (A/WSN/1933(H1N1))
Applicazioni
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Altre note
Purification: Affinity purified by Protein G
Stato fisico
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)