SAB2702266
Monoclonal Anti-Influenza A virus H1N1 HA (Hemagglutinin) antibody produced in mouse
clone GT223, affinity isolated antibody
Scegli un formato
CHF 554.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 554.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT223, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
influenza A virus
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)