SAB2501952
Anti-CEP290 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
3H11Ag, BBS14, FLJ13615, FLJ21979, JBTS5, JBTS6, KIAA0373, LCA10, MKS4, NPHP6, SLSN6, rd16, CTCL tumor antigen se2-2, centrosomal protein 290kDa, monoclonal antibody 3H11 antigen, nephrocytsin-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CEP290(80184)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2