Documenti fondamentali
SAB2501809
Sigma-Aldrich
Anti-FSCN2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
RFSN, RP30, fascin 2, retinal fascin
Scegli un formato
100 μG
CHF 386.00
CHF 386.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 386.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 386.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, canine, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FSCN2(25794)
Immunogeno
Peptide with sequence CHHRGSNQLDTNR, from the internal region of the protein sequence according toNP_001070650.1; NP_036550.1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)