Documenti fondamentali
299669
Sigma-Aldrich
Silver thiocyanate
99%
Scegli un formato
10 G
CHF 120.00
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 120.00
About This Item
Formula condensata:
AgSCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.95
Beilstein:
3623095
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
[Ag]SC#N
InChI
1S/CHNS.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
RHUVFRWZKMEWNS-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)