SAB1405285
Monoclonal Anti-FBXO11, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FBX11, FLJ12673, MGC44383, PRMT9, UBR6, UG063H01, VIT1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXO11(80204)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KAVSRGQCLYKISSYTSYPMHDFYRCHTCNTTDRNAICVNCIKKCHQGHDVEFIRHDRFFCDCGAGTLSNPCTLAGEPTHDTDTLYDSAPPIESNTLQHN
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1