Documenti
SAB1404683
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DCAMKL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DCAMKL1, DCDC3A, DCLK, KIAA0369
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6H4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.9 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCLK1(9201)
Categorie correlate
Descrizione generale
DCAMKL1 is a microtubule-associated protein that phosphorylates itself and myelin basic protein (MBP; MIM 159430). DCAMKL1 has microtubule polymerizing activity that is independent of its protein kinase activity (Lin et al., 2000 [PubMed 11124993]).[supplied by OMIM
Immunogeno
DCAMKL1 (NP_004725, 640 a.a. ~ 729 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QVLEHPWVNDDGLPENEHQLSVAGKIKKHFNTGPKPNSTAAGVSVIALDHGFTIKRSGSLDYYQQPGMYWIRPPLLIRRGRFSDEDATRM
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1