Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1404454
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF7L2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
TCF-4, TCF4
Scegli un formato
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1248
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 473.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1248
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.88 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TCF7L2(6934)
Descrizione generale
This gene encodes a high mobility group (HMG) box-containing transcription factor that plays a key role in the Wnt signaling pathway. The protein has been implicated in blood glucose homeostasis. Genetic variants of this gene are associated with increased risk of type 2 diabetes
Immunogeno
TCF7L2 (NP_110383, 490 a.a. ~ 596 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPNLLGSPPRDAKSQTEQTQPLSLSLKPDPLAHLSMMPPPPALLLAEATHKASALCPNGALDLPPAALQPAAPSSSIAQPSTSSLHSHSSLAGTQPQPLSLVTKSLE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniele Boso et al.
Theranostics, 9(17), 4860-4877 (2019-08-15)
HIF-1α has been suggested to interplay with Wnt signaling components in order to activate a neuronal differentiation process in both normal brain and glioblastoma (GBM). Based on these data, we explored the molecular mechanisms underlying the observed capability of GBM