SAB1305542
MONOCLONAL ANTI-CD138 (C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 587CT7.3.6.5, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD_antigen=CD138, Flags: Precursor, SDC, SDC1, Syndecan-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
crude ascites
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
587CT7.3.6.5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
32462 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:8000
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDC1(6382)