SAB1402225
Monoclonal Anti-HMGCS2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.46 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HMGCS2(3158)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RVSQDAAPGSPLDKLVSSTSDLPKRLASRKCVSPEEFTEIMNQREQFYHKVNFSPPGDTNSLFPGTWYLERVDEQHRRKYARRPV
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1