Vai a
MABS461
Anticorpo anti-elastasi neutrofila, clone AHN-10
clone AHN-10, from mouse
Sinonimo/i:
Neutrophil elastase, Bone marrow serine protease, Elastase-2, Human leukocyte elastase, HLE, Medullasin, PMN elastase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 390.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AHN-10, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, RIA, inhibition assay
Citations:
2
CHF 390.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1927
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AHN-10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ELANE(1991)
General description
28 kDa, calcolato
L'elastasi neutrofila, nota anche come serina proteasi del midollo osseo, elastasi-2, elastasi leucocitaria umana (HLE), medullasina o elastasi PMN e codificata dal gene ELANE/ELA2, è una serina proteinasi della stessa famiglia della chimotripsina. Ha un'ampia specificità di substrato e fa parte del nostro meccanismo di difesa dai batteri. Purtroppo l'elastasi rilasciata passivamente o secreta attivamente dai neutrofili è stata correlata ai processi patologici di una serie di malattie infiammatorie, tra cui la fibrosi polmonare idiopatica, l'artrite reumatoide, la sindrome da distress respiratorio dell'adulto e la fibrosi cistica. L'elastasi neutrofila è localizzata sotto forma di granuli nel citoplasma. È espressa nei neutrofili e nei macrofagi. I difetti dell′elastasi neutrofila possono essere associati alla neutropenia ciclica e alla neutropenia congenita, malattie in cui i neutrofili non riescono a maturare, rendendo il paziente molto vulnerabile alle infezioni.
Immunogen
Cellule intere corrispondenti all′elastasi neutrofila umana.
Application
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha rivelato l′elastasi neutrofila in tessuti cutanei umani e di topo non irradiati e irradiati (Rhodes, L. E., et al. (2009). FASEB J. 23(11): 3947-3956.; Nicolaou, A., et al. (2012). Photochem Photobiol Sci. 11(2):371-380.; Rutter, J. J., et al. (2009). 129(12):2861-2867).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha rivelato l′elastasi neutrofila in lisato di tessuto pancreatico umano (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267).
Analisi mediante immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha immunoprecipitato l′elastasi neutrofila in lisato di tessuto pancreatico umano (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267).
Analisi immunocitochimica: un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha rivelato l′elastasi neutrofila in cellule acinari umane (Mayerle, J., et al. (2005). Gastroenterology. 129(4):1251-1267).
Analisi dell′inibizione: questo anticorpo inibisce l'attività elastolitica dell'elastasi neutrofila umana purificata (Skubitz, K., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Analisi mediante dosaggio radioimmunologico: un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha rivelato l′elastasi neutrofila con l′utilizzo di elastasi neutrofila purificata (Skubitz, K., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Anticorpo monoclonale di topo anti-elastasi neutrofila, clone AHN-10, convalidato per rivelare l'elastasi in tecniche di ICC, IHC, IP, dosaggio radioimmunologico & inibizione.
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo rivela l'elastasi neutrofila umana ma non le altre principali proteasi neutrofile: catepsina G, proteasi 3, collagenasi, esterasi N (Skubitz, K. M., et al. (1988). J Leukoc Biol. 44(3):158-165.).
Physical form
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Analysis Note
Valutata mediante analisi immunocitochimica in cellule mononucleate da sangue periferico.
Analisi immunocitochimica Questo anticorpo diluito 1:250 ha rivelato l′elastasi neutrofila in cellule mononucleate da sangue periferico.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB5500151SAB1305716481001
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Gene Information
human ... ELANE(1991)
Gene Information
human ... ELANE(1991)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
clone
AHN-10, monoclonal
clone
SP203, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c