SAB1401583
Monoclonal Anti-STAB1 antibody produced in mouse
clone 4G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CLEVER-1, FEEL-1, FELE-1, FEX1, KIAA0246, STAB-1
Scegli un formato
CHF 502.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 502.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAB1(23166)
Descrizione generale
Stabilin 1 (STAB1) is expressed on tissue macrophages and sinusoidal endothelial cells. It is a type-1 transmembrane receptor. STAB1 is expressed in alternatively activated macrophages. STAB1 gene is located on human chromosome 3p21.1.
Immunogeno
Sequence
EALASDLPNLGPLRTMHGTPISFSCSRTRAGELMVGEDDARIVQRHLPFEGGLAYGIDQLLEPPGLGARCDHFETRPLRLNTCSICGLEPPCPEGSQEQ
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)