SAB1401291
Anti-POLH antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ16395, FLJ21978, RAD30, RAD30A, XP-V, XPV
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLH(5429)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MATGQDRVVALVDMDCFFVQVEQRQNPHLRNKPCAVVQYKSWKGGGIIAVSYEARAFGVTRSMWADDAKKLCPDLLLAQVRESRGKANLTKYREASVEVMEIMSRFAVIERASIDEAYVDLTSAVQERLQKLQGQPISADLLPSTYIEGLPQGPTTAEETVQKEGMRKQGLFQWLDSLQIDNLTSPDLQLTVGAVIVEEMRAAIERETGFQCSAGISHNKVLAKLACGLNKPNRQTLVSHGSVPQLFSQMPIRKIRSLGGKLGASVIEILGIEYMGELTQFTESQLQSHFGEKNGSWLYAMCRGIEHDPVKPRQLPKTIGCSKNFPGKTALATREQVQWWLLQLAQELEERLTKDRNDNDRVATQLVVSIRVQGDKRLSSLRRCCALTRYDAHKMSHDAFTVIKNCNTSGIQTEWSPPLTMLFLCATKFSASAPSSSTDITSFLSSDPSSLPKVPVTSSEAKTQGSGPAVTATKKATTSLESFFQKAAERQKVKEASLSSLTAPTQAPMSNSPSKPSLPFQTSQSTGTEPFFKQKSLLLKQKQLNNSSVSSPQQNPWSNCKALPNSLPTEYPGCVPVCEGVSKLEESSKATPAEMDLAHNSQSMHASSASKSVLEVTQKATPNPSLLAAEDQVPCEKCGSLVPVWDMPEHMDYHFALELQKSFLQPHSSNPQVVSAVSHQGKRNPKSPLACTNKRPRPEGMQTLESFFKPLTH
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)