Documenti fondamentali
SAB1400080
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC26A2 antibody produced in mouse
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-D5S1708, Anti-DTD, Anti-DTDST, Anti-EDM4, Anti-MST153, Anti-MSTP157
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC26A2(1836)
Descrizione generale
The diastrophic dysplasia sulfate transporter is a transmembrane glycoprotein implicated in the pathogenesis of several human chondrodysplasias. It apparently is critical in cartilage for sulfation of proteoglycans and matrix organization. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SLC26A2 (NP_000103.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSESKEQHNVSPRDSAEGNDSYPSGIHLELQRESSTDFKQFETNDQCRPYHRILIERQEKSDTNFKEFVIKKLQKNCQCSPAKAKNMILGFLPVLQWLPKYDLKKNI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)