Documenti fondamentali
SAB1300489
Sigma-Aldrich
Anti-ADCK2 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AarF domain containing kinase 2
Scegli un formato
100 μG
CHF 299.00
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 299.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADCK2(90956)
Descrizione generale
ADCK2 is member of the AarF domain containing kinase family.
Immunogeno
ADCK2 (NP_443085, 45-81)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the central region of human ADCK2.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)