Documenti fondamentali
SAB1300303
Sigma-Aldrich
Anti-OLFM1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NOE1, Anti-Neuronal olfactomedin-related ER localized protein, Anti-Noelin, Anti-OLFM1, Anti-Olfactomedin-1
Scegli un formato
100 μG
CHF 399.00
CHF 399.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 399.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 399.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OLFM1(10439)
Descrizione generale
Olfm1 shares extensive sequence similarity with the rat neuronal olfactomedin-related ER localized protein. While the exact function of this protein is not known, its abundant expression in brain suggests that it may have an essential role in nerve tissue.
Immunogeno
OLFM1 (NP_006325, 76-110)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human Olfm1.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)