Documenti
SAB1105828
Sigma-Aldrich
Anti-SPATA2 (341-354) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0757, Anti-PD1, Anti-Spermatogenesis associated 2, Anti-Tamo
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt ~58 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPATA2(9825)
Categorie correlate
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 341-354 of human SPATA2
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2