Documenti fondamentali
S9379
Sigma-Aldrich
Selenium dioxide
≥98%, powder
Sinonimo/i:
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Formula condensata:
SeO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Tensione di vapore
1 mmHg ( 157 °C)
Saggio
≥98%
Stato
powder
Colore
white to light pink
Punto di fusione
315 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)