Merck
S8692
Sulprostone
≥95% (HPLC), prostanoid receptor agonist, oil
Sinonimo/i:
(5Z,11α,13E,15R)--11,15-Dihydroxy-9-oxo-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-5,13-dienoic acid methane sulfonamide, CP-34089, SHB-286, ZK-57671
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H31NO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.56
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
262-173-0
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sulprostone, ≥95% (HPLC), oil
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow-brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)NC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1[C@@H](\C=C\[C@@H](O)COc2ccccc2)[C@H](O)CC1=O
InChI
1S/C23H31NO7S/c1-32(29,30)24-23(28)12-8-3-2-7-11-19-20(22(27)15-21(19)26)14-13-17(25)16-31-18-9-5-4-6-10-18/h2,4-7,9-10,13-14,17,19-20,22,25,27H,3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,28)/b7-2-,14-13+/t17-,19-,20-,22-/m1/s1
InChI key
UQZVCDCIMBLVNR-TWYODKAFSA-N
Application
Human chondrocytes3 and mouse adrenal chromaffin cells4 were treated with sulprostone to study the biological effects of PGE2.
Biochem/physiol Actions
Selective EP3 prostanoid receptor agonist.
Sulprostone is an analog of prostaglandin E2 (PGE2)1 and antagonizes vasopressin-induced antidiuretic responses in cells from rat renal inner medullae by a mechanism that involves activation of Rho.2
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)