The amylose to amylopectin ratio is not determined for this product. However, numerous literature references suggest corn starch has a range of 25 - 28% amylose to 72 - 75% amylopectin. Please see the link below to review an example:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8747220/
S9679
Starch from corn
Sinonimo/i:
Corn starch, Starch from maize
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Stato
solid
Colore
white
Intervallo di pH utile
4.0 -7.0
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the percentage of amylose and amylopectin?
1 answer-