Documenti fondamentali
S6758
Sigma-Aldrich
Anti-Sheep Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Serum, sheep
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
fractionated antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
sheep
Confezionamento
vial of 2 mL lyophilized antiserum
tecniche
immunoelectrophoresis: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Stato fisico
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2
Ricostituzione
Reconstitute with 2 ml deionized water.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)