Vai a
A3551
Alsever′s Solution
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Blood cell stabilizer solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: 20.5 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Alsever′s solution is an isotonic, balanced salt solution. It is routinely used as an anticoagulant or blood preservative, which permits the storage of whole blood in refrigerators for approximately 10 weeks.
Application
Alsever′s Solution has been used:
  • as a preservative of whole blood collected from Meleagris gallopavo, Oreochromis niloticus, and Salmo salar
  • as a diluent for severe acute respiratory syndrome–related coronavirus-2 (SARS-CoV-2) peptide Kode Technology-modified red cells (C19-kodecytes)
  • for preserving hemolymph collected from shrimp (Litopenaeus vannamei)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
R9759M5905J1875
Siero
Sigma-Aldrich
R9759
Siero
Siero murino
Sigma-Aldrich
M5905
Siero murino
description
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
-
description
-
description
certified by the BSC
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
components
glucose: 20.5 g/L (Dextro)
components
-
components
-
components
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)