Documenti fondamentali
S6382
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
~95%
Sinonimo/i:
trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.25
Beilstein:
1616740
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
~95%
P. ebollizione
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wei Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(3), 1032-1035 (2011-01-11)
A series of methoxystilbenes (E and Z isomers) related to resveratrol were investigated for their effects on NQO1 induction in murine hepatoma cells and growth inhibitory effects on human cancer cell lines. Both activities were enhanced in compounds with methoxy