Key Documents
S5139
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide triethylamine complex
Sinonimo/i:
NSC 68185, NSC 8168, Triethylamine sulfur trioxide complex
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)3N · SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.25
Beilstein:
3993165
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
~85 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for reagent for synthesis of:
  • Anticoagulant and antiplatelet persulfated glycosides or flavonoids containing an oligopolysulfated moiety
  • Narciclasine derivatives for use as anticancer agents
  • Sulfate-conjugated methylprednisolone for use as a colon-specific prodrug
  • Tetrasaccharide substrates of heparanase by glycosylation of disaccharides
  • Synthetic heparin oligosaccharide microarrays for analysis of heparin-protein interactions
  • Dexamethasone 21-sulfate sodium for use as a colon-specific prodrug
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges